Beskrivelse
- 200 ml dipper
- 92 mm udvendig diameter
- Ergonomisk håndtag
- Tude på begge sider til højre- eller venstrehåndsbetjening
- HDPE
- Renrum fremstillet, individuelt pakket
- Eventuelt steriliseret med gammastråler
- 20 stk pr pakke
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Slev |
| Materiale | HDPE |
| Kapacitet (metrisk) | 200 mL |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Steril |
| Stil | Dobbelt tude |
| Farve | Hvid |
| Længde (metrisk) håndtag | 1000 mm |