Få mere at vide
Buerkle™ SteriPlast™ Blå sporbare skeer
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7083205 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
2,5 ml
10 ml
Længde (metrisk):
127 mm
170 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15684114
Brand: Buerkle™ 53782011
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til prøveudtagning af pulvere, granulater og væsker. Buerkle™ SteriPlast™ Blå sporbare skeer steriliseres af gammastråler.
  • Brug af blå værktøjer hjælper med at opfylde kravene til HACCP-fareanalyse og -vurdering i forbindelse med fremmedlegemer
  • Dette er et vigtigt kriterium i fødevareforarbejdning og -produktion samt i dyrefoder- og medicinalindustrien
  • Kan bruges som en del af HACCP/IFS håndtering af fremmedlegemer
  • Individuelt pakket til engangsbrug
  • Produktion, montage og emballering efter renrumsklasse 7
  • Kan detekteres af farvescannere, metaldetektorer eller røntgenstråler
Overholdelse
EU fødevarekrav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 2,5 ml
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Produkttype Detekterbar prøvetagningsske
Til brug med (applikation) Prøveudtagning af pulvere, granulater og væsker
Længde (engelsk) 5 tommer
Materiale Polystyren
Længde (metrisk) 127 mm