Få mere at vide
Buerkle™ SteriPlast™ Blå sporbar spatel
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15674114 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
15674114 Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 15674114 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53782009
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Til prøveudtagning af pulvere, granulater og pastaer. Buerkle™ SteriPlast™ Detekterbar spatel er steriliseret af gammastråler.
  • Langt, ergonomisk formet, stabilt håndtag og skarp klinge
  • Træn direkte ind i beholdere såsom papir- eller plastiksække
  • Brug af blå værktøjer hjælper med at opfylde kravene til HACCP-fareanalyse og -vurdering i forbindelse med fremmedlegemer
  • Dette er et vigtigt kriterium i fødevareforarbejdning og -produktion samt i dyrefoder- og medicinalindustrien
  • Kan bruges som en del af HACCP/IFS håndtering af fremmedlegemer
  • Individuelt pakket til engangsbrug
  • Produktion, montage og emballering efter renrumsklasse 7
  • Kan detekteres af farvescannere, metaldetektorer eller røntgenstråler
Overholdelse
EU fødevarekrav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Produkttype Detekterbar spatel
Til brug med (applikation) Prøvetagning af pulvere, granulater og pastaer
Længde (engelsk) 10,3''
Materiale Polystyren
Håndtag Type Lang, ergonomisk formet, stabil håndtag
Længde (metrisk) 263 mm