Beskrivelse
- Robust og praktisk
- Brug af blå værktøjer hjælper med at opfylde kravene til HACCP-fareanalyse og -vurdering i forbindelse med fremmedlegemer
- Dette er et vigtigt kriterium i fødevareforarbejdning og -produktion samt i dyrefoder- og medicinalindustrien
- Kan bruges som en del af HACCP/IFS håndtering af fremmedlegemer
- Individuelt pakket til engangsbrug
- Produktion, montage og emballering efter renrumsklasse 7
- Kan detekteres af farvescannere, metaldetektorer eller røntgenstråler
Overholdelse
EU fødevarekrav
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Detekterbar skraber |
| Materiale | Polystyrene, Polystyren |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Sterilitet | Steril, Sterile |
| Engangs | Engangsbrug |
| Farve | Blå |
| Certificeringer/compliance | EU food requirements, FDA regulations |
| Til brug med (applikation) | Skrabe af, glatte eller rense og fjerne rester |
| Dimensioner (L x B) | 200 x 80 mm (7,8 x 3,1 tommer) |
| Diameter (engelsk) håndtag | 4.72 in. |
| Vis mere |