Få mere at vide
Buerkle™ SteriPlast™ Blå sporbare skovle
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Længde (metrisk):
141 mm
160 mm
205 mm
216 mm
232 mm
280 mm
332 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Brug af blå værktøjer hjælper med at opfylde kravene til HACCP-fareanalyse og -vurdering i forbindelse med fremmedlegemer
- Dette er et vigtigt kriterium i fødevareforarbejdning og -produktion samt i dyrefoder- og medicinalindustrien
- Kan bruges som en del af HACCP/IFS håndtering af fremmedlegemer
- Individuelt pakket til engangsbrug og steriliseret med gammastråler
- Produktion, montage og emballering efter renrumsklasse 7
- Kan detekteres af farvescannere, metaldetektorer eller røntgenstråler
Overholdelse
EU fødevarekrav
Tekniske data
Tekniske data
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (engelsk) | 67,63 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 ml |
| Farve | Blå |
| Certificeringer/compliance | Overholder EU's fødevarekrav og FDA-regler |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Prøvetager |
| Materiale | Polystyren |