Beskrivelse
- Brug af blå værktøjer hjælper med at opfylde kravene til HACCP-fareanalyse og -vurdering i forbindelse med fremmedlegemer
- Dette er et vigtigt kriterium i fødevareforarbejdning og -produktion samt i dyrefoder- og medicinalindustrien
- Kan bruges som en del af HACCP/IFS håndtering af fremmedlegemer
- Individuelt pakket til engangsbrug og steriliseret med gammastråler
- Produktion, montage og emballering efter renrumsklasse 7
- Kan detekteres af farvescannere, metaldetektorer eller røntgenstråler
Overholdelse
EU fødevarekrav
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Detekterbar prøvetagningsscoop |
| Til brug med (applikation) | Prøvetagning af pulvere, granulater og pastaer |
| Længde (engelsk) | 6,2 tommer |
| Materiale | Polystyren |
| Længde (metrisk) | 160 mm |
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |