Få mere at vide
Buerkle™ SteriPlast™ Blå sporbare skovle
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15604124 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Længde (metrisk):
141 mm
160 mm
205 mm
216 mm
232 mm
280 mm
332 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15604124 250 ml 232 mm Pakke med 10
15614124 500 ml 280 mm Pakke med 10
15624124 1000 ml 332 mm Pakke med 10
15634114 25 ml 141 mm Pakke med 10
15644114 50 ml 160 mm Pakke med 10
15654114 100 ml 205 mm Pakke med 10
15664114 150 ml 216 mm Pakke med 10
17200594 2000 ml - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15604124 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53782013
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Til prøveudtagning af fødevarer, dyrefoder og farmaceutiske industrier. Buerkle™ SteriPlast™ Blue Detectable Scoops er ideelle til pulvere, granulater og pastaer og kan detekteres af farvescannere, metaldetektorer og røntgenstråler.
  • Brug af blå værktøjer hjælper med at opfylde kravene til HACCP-fareanalyse og -vurdering i forbindelse med fremmedlegemer
  • Dette er et vigtigt kriterium i fødevareforarbejdning og -produktion samt i dyrefoder- og medicinalindustrien
  • Kan bruges som en del af HACCP/IFS håndtering af fremmedlegemer
  • Individuelt pakket til engangsbrug og steriliseret med gammastråler
  • Produktion, montage og emballering efter renrumsklasse 7
  • Kan detekteres af farvescannere, metaldetektorer eller røntgenstråler
Overholdelse
EU fødevarekrav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Produkttype Detekterbar prøvetagningsscoop
Til brug med (applikation) Prøvetagning af pulver, granulat og væsker
Længde (engelsk) 9,1''
Materiale Polystyren
Længde (metrisk) 232 mm
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres