Få mere at vide
Buerkle™ SteriPlast™ Blå Palette Kknivespatel
Shop alle Bürkle produkter
Længde (metrisk):
192 mm
Beskrivelse
- Plastskraberens formstabile lange kant er ideel til skæring af tyktflydende medier.
- En lille spids på den lange kant kan bruges til at rive, for eksempel pakkefilm.
- Skraberen er også velegnet til omrøring og blanding.
- PS, blå
- Kan bruges som en del af HACCP/IFS/BRC fremmedlegemehåndtering
- Især til fødevare-, dyrefoder- og medicinalindustrien
- Til engangsbrug
- Renrum fremstillet (renrum klasse 7)
- Overholder EU fødevarekrav og FDA-regler
- 100 stk pakket individuelt og strålesteriliseret
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100 |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | Overholder EU's fødevarekrav og FDA-regler |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Prøvetager |
| Længde (metrisk) klinge | 70 mm |
| Materiale | Polystyren |
| Længde (metrisk) | 192 mm |