Få mere at vide
Buerkle™ SteriPlast™ Blå Madscoop
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17260604 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
Artikelnummer. 17260604
Brand: Buerkle™ 53785015
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kan bruges til at tage prøver af pulvere, granulater og pastaer. Det lange håndtag gør det muligt at prøve større beholdere selv med lidt indhold eller at nå gennem smalle åbninger.
  • Med den lige bund af scoop kan mediet øses op direkte fra bunden af beholderen
  • Individuelt pakket og eventuelt steriliseret
  • Håndtagslængde 300 mm
  • Til engangsbrug
  • Renrum fremstillet (renrum klasse 7)
  • Overholder EU fødevarekrav og FDA-regler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Farve Blå
Certificeringer/compliance Overholder EU's fødevarekrav og FDA-regler
Engangs Engangsbrug
Produkttype Skovl
Længde (metrisk) håndtag 300 mm
Materiale Polystyren
Håndtag Type Langskaftet