Få mere at vide
Buerkle™ SteriPlast™ Blå Madscoop
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
Beskrivelse
- Med den lige bund af scoop kan mediet øses op direkte fra bunden af beholderen
- Individuelt pakket og eventuelt steriliseret
- Håndtagslængde 300 mm
- Til engangsbrug
- Renrum fremstillet (renrum klasse 7)
- Overholder EU fødevarekrav og FDA-regler
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 |
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (engelsk) | 3,38 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Farve | Blå |
| Certificeringer/compliance | Overholder EU's fødevarekrav og FDA-regler |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Skovl |
| Længde (metrisk) håndtag | 300 mm |
| Vis mere |