Få mere at vide
Buerkle™ SteriPlast™ Blå sporbar paletknivspatel
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17210594 Shop alle Bürkle produkter
Længde (metrisk):
192 mm
Artikelnummer. 17210594
Brand: Buerkle™ 53782035
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kan bruges til at påføre, fordele eller jævnt fordele tyktflydende medier som pastaer og cremer. Spatelen når let ind i hjørnerne og kurverne på forskellige beholdere og er velegnet til at skrabe skåle ud, fjerne rester eller tørre Bürkles doseringsskeer af.
  • Plastskraberens formstabile lange kant er ideel til skæring af tyktflydende medier.
  • En lille spids på den lange kant kan bruges til at rive, for eksempel pakkefilm.
  • Skraberen er også velegnet til omrøring og blanding.
  • PS, blå sporbar
  • Kan detekteres af farvescannere, metaldetektorer eller røntgenstråler
  • Kan bruges som en del af HACCP/IFS/BRC fremmedlegemehåndtering
  • Især til fødevare-, dyrefoder- og medicinalindustrien
  • Til engangsbrug
  • Renrum fremstillet (renrum klasse 7)
  • Overholder EU fødevarekrav og FDA-regler
  • 100 stk pakket individuelt og strålesteriliseret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance Overholder EU's fødevarekrav og FDA-regler
Engangs Engangsbrug
Produkttype Prøvetager
Længde (metrisk) klinge 70 mm
Bladmateriale Polystyren
Håndtag Materiale Polystyren
Materiale Polystyren
Længde (metrisk) 192 mm