Få mere at vide
Buerkle™ SteriPlast™ Bio Prøveskeler
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-6931001 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
Længde (metrisk):
141 mm
160 mm
205 mm
216 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15336337
Brand: Buerkle™ 53791001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af vedvarende råmaterialer og kan genbruges fuldstændigt. SteriPlast™ Bio Prøveskoper har stadig alle de egnede egenskaber som konventionel polyethylen. Prøveskelen er ideel til pulvere, granulater og pastaer.
  • Ergonimisk designet scoop
  • Produkt og emballage fremstillet af vedvarende råvarer
  • Fremstillet af grøn PE, hvid
  • Genanvendelig/engangsbrug
  • Individuelt pakket og steriliseret med gammastråler
  • Produktion og emballering efter renrumsklasse 7
  • Med EU-fødevarer og FDA-godkendelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Farve Hvid
Produkttype Kemi Scoop
Materiale Grøn polyethylen (lavet af vedvarende råmaterialer)
Længde (metrisk) 141 mm