Få mere at vide
Buerkle™ SteriPlast™ Bio Prøveskeler
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15366337 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
Længde (metrisk):
141 mm
160 mm
205 mm
216 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15366337
Brand: Buerkle™ 53791007
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af vedvarende råmaterialer og kan genbruges fuldstændigt. SteriPlast™ Bio Prøveskoper har stadig alle de egnede egenskaber som konventionel polyethylen. Prøveskelen er ideel til pulvere, granulater og pastaer.
  • Ergonimisk designet scoop
  • Produkt og emballage fremstillet af vedvarende råvarer
  • Fremstillet af grøn PE, hvid
  • Genanvendelig/engangsbrug
  • Individuelt pakket og steriliseret med gammastråler
  • Produktion og emballering efter renrumsklasse 7
  • Med EU-fødevarer og FDA-godkendelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 5,07 oz.
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Farve Hvid
Produkttype Scoop
Materiale Grøn polyethylen (lavet af vedvarende råmaterialer)
Længde (metrisk) 216 mm