Beskrivelse
- Ergonimisk designet scoop
- Produkt og emballage fremstillet af vedvarende råvarer
- Fremstillet af grøn PE, hvid
- Genanvendelig/engangsbrug
- Individuelt pakket og steriliseret med gammastråler
- Produktion og emballering efter renrumsklasse 7
- Med EU-fødevarer og FDA-godkendelse
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 3,38 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | Scoop |
| Materiale | Grøn polyethylen (fremstillet af vedvarende råmaterialer) |
| Længde (metrisk) | 205 mm |
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |