Få mere at vide
Buerkle™ SteriPlast™ Bio Prøveskeler
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
Længde (metrisk):
141 mm
160 mm
205 mm
216 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Ergonimisk designet scoop
- Produkt og emballage fremstillet af vedvarende råvarer
- Fremstillet af grøn PE, hvid
- Genanvendelig/engangsbrug
- Individuelt pakket og steriliseret med gammastråler
- Produktion og emballering efter renrumsklasse 7
- Med EU-fødevarer og FDA-godkendelse
Tekniske data
Tekniske data
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | Kemi Scoop |
| Materiale | Grøn polyethylen (lavet af vedvarende råmaterialer) |
| Længde (metrisk) | 141 mm |