Få mere at vide
Buerkle™ SteriPlast™ Bio Prøve skeer
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-6931000 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
2,5 ml
10 ml
Længde (metrisk):
127 mm
170 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15386337
Brand: Buerkle™ 53791011
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af vedvarende råmaterialer og kan genbruges fuldstændigt. SteriPlast™ Bio Prøveskeer har stadig alle de egnede egenskaber som konventionel polyethylen.
  • Produkt og emballage fremstillet af vedvarende råvarer
  • Grøn PE, hvid
  • Individuelt pakket og steriliseret med gammastråler
  • Produktion og emballering efter renrumsklasse 7
  • EU-fødevarer og FDA-godkendelse
  • To størrelser tilgængelige: 2,5 ml (tsk) og 10 ml (spsk)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 2,5 ml
Farve Hvid
Engangs Genanvendelig
Produkttype Ske
Til brug med (applikation) Prøveudtagning af pulvere, granulater og væsker
Materiale Grøn polyethylen (lavet af vedvarende råmaterialer)
Længde (metrisk) 127 mm