Få mere at vide
Buerkle™ SteriPlast™ Bio Prøve skeer
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15331776 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2,5 ml
10 ml
Længde (metrisk):
127 mm
170 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15331776 10 ml 170 mm Pakke med 100
15386337 2,5 ml 127 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15331776 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53791012
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Fremstillet af vedvarende råmaterialer og kan genbruges fuldstændigt. SteriPlast™ Bio Prøveskeer har stadig alle de egnede egenskaber som konventionel polyethylen.
  • Produkt og emballage fremstillet af vedvarende råvarer
  • Grøn PE, hvid
  • Individuelt pakket og steriliseret med gammastråler
  • Produktion og emballering efter renrumsklasse 7
  • EU-fødevarer og FDA-godkendelse
  • To størrelser tilgængelige: 2,5 ml (tsk) og 10 ml (spsk)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Farve Hvid
Engangs Genanvendeligt
Produkttype Ske
Til brug med (applikation) Prøvetagning af pulver, granulater og væsker
Materiale Grøn polyethylen (fremstillet af vedvarende råmaterialer)
Længde (metrisk) 170 mm