Få mere at vide
DWK Life Sciences STERIPLAN™ Petriskål, fra Soda-lime Glass
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Diameter (metrisk):
40 mm
60 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
180 mm
200 mm
Højde (metrisk):
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
45 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Dyrkning af mikroorganismer kan foregå på et geleagtigt næringsmedium, som lægges i et fladt, rundt, gennemsigtigt fad med låg (den såkaldte petriskål). På grund af den faste gel forhindres sammenblanding af mikroorganismerne, og større cellekulturophobninger (kolonier) kan vokse.
- Fri for bobler og striber
- Jævn fordeling af sybund mulig
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Til brug med (applikation) | Vækst og dyrkning af mikroorganismer; Dyrkning på fast gelkulturmedium; Mikroskopi af mikroorganismer; Cellekultur |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Højde (metrisk) | 25 mm |
| Diameter (metrisk) | 150 mm |