Få mere at vide
DWK Life Sciences STERIPLAN™ Petriskål, fra Soda-lime Glass
Artikelnummer. 11770844 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Diameter (metrisk):
40 mm
60 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
180 mm
200 mm
Højde (metrisk):
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
45 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11770844
Brand: DWK Life Sciences 237555107
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Petriskåle bruges til dyrkning af bakterier, gær, plante- og dyreceller på faste medier.
Dyrkning af mikroorganismer kan foregå på et geleagtigt næringsmedium, som lægges i et fladt, rundt, gennemsigtigt fad med låg (den såkaldte petriskål). På grund af den faste gel forhindres sammenblanding af mikroorganismerne, og større cellekulturophobninger (kolonier) kan vokse.
  • Fri for bobler og striber
  • Jævn fordeling af sybund mulig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Sodavand Lime glas
Til brug med (applikation) Vækst og dyrkning af mikroorganismer; Dyrkning på fast gelkulturmedium; Mikroskopi af mikroorganismer; Cellekultur
nr. pr. pakke 10/Pk.
Højde (metrisk) 20 mm
Diameter (metrisk) 120 mm