Få mere at vide
DWK Life Sciences STERIPLAN™ Petriskål, fra Soda-lime Glass
Artikelnummer. 11740834 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
40 mm
60 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
180 mm
200 mm
Højde (metrisk):
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
45 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
11740834 60 mm 15 mm Pakke med 10
11760834 100 mm 10 mm Pakke med 10
11750844 100 mm 15 mm Pakke med 10
11760844 100 mm 20 mm Pakke med 10
11770844 120 mm 20 mm Pakke med 10
11780844 150 mm 25 mm Pakke med 10
11735424 200 mm 30 mm Pakke med 10
11756968 40 mm 12 mm Pakke med 10
11766968 180 mm 30 mm Pakke med 10
11776968 200 mm 45 mm Pakke med 10
11750834 80 mm 15 mm Pakke med 10
11688683 90 mm 15 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11740834 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 237554008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00 DKK
    123.55 DKK / Pakke med 10
    Spare 18.45 DKK
    12% Slukket
På lager
Petriskåle bruges til dyrkning af bakterier, gær, plante- og dyreceller på faste medier.
Dyrkning af mikroorganismer kan foregå på et geleagtigt næringsmedium, som lægges i et fladt, rundt, gennemsigtigt fad med låg (den såkaldte petriskål). På grund af den faste gel forhindres sammenblanding af mikroorganismerne, og større cellekulturophobninger (kolonier) kan vokse.
  • Fri for bobler og striber
  • Jævn fordeling af sybund mulig
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Sodavand Lime glas
Til brug med (applikation) Vækst og dyrkning af mikroorganismer; Dyrkning på fast gelkulturmedium; Mikroskopi af mikroorganismer; Cellekultur
nr. pr. pakke 10/Pk.
Højde (metrisk) 15 mm
Diameter (metrisk) 60 mm