Få mere at vide
Sterillin™ Silikone skiver
Diameter (metrisk):
14 mm
40,4 mm
Farve:
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Til brug med (applikation) | Used as highly effective cap liners or as a septa for injection ports/pierceable closures and wide variety of applications |
| Materiale | Rubber |
| Produkttype | Disc |
| Diameter (metrisk) | 40,4 mm |