Få mere at vide
Sterillin™ Silikone skiver
Artikelnummer. 12892883
Skift visning
Diameter (metrisk):
14 mm
40,4 mm
Farve:
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Farve Pakningsstørrelse
12892883 14 mm Rød Pakke med 100
15213538 40,4 mm Sort Pakke med 100
15223538 14 mm Sort Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12892883 Leverandør Thermo Scientific Sterilin Leverandørnr. PKRD0140063
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1665.00 DKK
    1037.33 DKK / Pakke med 100
    Spare 627.67 DKK
    37% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Specifica
Farve Rød
Til brug med (applikation) Anvendes som yderst effektive hætteforinger eller som skillevæg til injektionsporte/gennemstikbare lukninger og en bred vifte af applikationer
Materiale Gummi
Diameter (metrisk) 14 mm
Produkttype disk
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.