Få mere at vide
ratiolab™ Steriliserende pipetteboks
Artikelnummer. 17128118
Skift visning
Højde (metrisk):
120 mm
Artikelnummer. Højde (metrisk)
17128118 120 mm
1 options
Artikelnummer. 17128118 Leverandør ratiolab™ Leverandørnr. 3170100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    877.00 DKK
    597.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 279.36 DKK
    31% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Til den praktiske opbevaring af op til fire pipettekasser er denne steriliserende pipetteboks pladsbesparende og tilbyder sikker opbevaring til autoklavering af forskellige glasgenstande.
  • Garanterer indgangen af damp i beholderen og optimerer autoklaveringsprocessen
  • Bund og topsektion er fyldt med et silikonelag i bunden som støddæmper for at beskytte glasgenstandene mod splintring
  • Autoklaverbar ved 121 °C i 20 min.
  • Dybde (metrisk): 265 mm
Tekniske data
Højde (metrisk) 120 mm
Materiale Aluminium
Bredde (metrisk) 250 mm