Få mere at vide
Gibco™ Steriliserede prøveporte kompatible med CTS™ Rotea™ engangsudstyr
Artikelnummer. 17206573
Skift visning
Mængde:
10 porte
Artikelnummer. Mængde
17206573 10 porte
1 options
Artikelnummer. 17206573 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A50111
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
De steriliserede prøveporte muliggør indsamling af produktprøver under protokoludførelse i procesudvikling. Prøveport-samlingerne og PVC-rørene er gamma-bestrålede og individuelt pakket.
De steriliserede prøveporte muliggør indsamling af produktprøver under protokoludførelse i procesudvikling. Prøveportsamlingen består af en nåleløs port, der er forbundet med korte stykker PVC-rør. PVC-røret er forseglet for at muliggøre termisk svejsning. Prøveport-samlingerne og PVC-rørene er gamma-bestrålede og individuelt pakket.
Engangssættet er en del af CTS Rotea Gibco modstrøms-centrifugeringssystemet.Gibco CTS Rotea Hvert sæt kan udføre en bred vifte af celleprocesser, hvilket gør det ideelt til vask-koncentration & , adskillelse, isolering og mere. Engangssættet giver fleksibilitet til procesudvikling og understøtter nemt produktion i kommerciel skala. Hvert sæt er kompatibelt med sterile luer-forbindelser eller termisk svejsning.
Disse steriliserede prøveporte til brug med sættet muliggør indsamling af produktprøver under protokoludførelse til procesudvikling. Prøveportsamlingen består af en nåleløs port, der er forbundet med korte stykker PVC-rør. PVC-røret er forseglet for at muliggøre termisk svejsning. Prøveport-samlingerne og PVC-rørene er gamma-bestrålede og individuelt pakket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kølet Nej
Produktlinje CTS Rotea
Mængde 10 porte