Få mere at vide
Ratiolab™ Steriliseret 1,25 ml dispenserspidser
Beskrivelse
- Dispenserspidser passer på Ratiolab™ dispetta og Eppendorf Multipette™ 4780, Ritter Dispenser, Gilson Distriman og Brand HandyStep S
- Må ikke autoklaveres
- Synlige gradueringer
- Steriliseret
- Leveres i pakker af 100 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1,25 ml |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Format | Bulk |
| Mængde | 100/pk |
| Produkttype | Dispenser tips |
| Til brug med (udstyr) | Serial pipetting |
| Uddannet | Ja |