Få mere at vide
Kartell™ Steriliseringsindikatortape
Artikelnummer. p-8000310
Steriliseringsmetode:
Autoklavering
Poupinel-metode (tør varme)
Pakningsstørrelse:
Hver
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 10073454
Brand: Kartell™ 0105200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Angiver sterilisering med simpelt farveskift af hvid til brun. Kartell™ Steriliseringsindikatortape bruges til autoklavering eller tørvarmesteriliseringsmetoder.
  • Selvklæbende tape indikerer sterilisering
  • Tape tilgængelige til autoklavering og Poupinet-steriliseringsmetoder:
    • Autoklavebånd: 20’ ved +121 °C eller 10’ ved +125 °C eller 5’ ved +135 °C
    • Poupinel metode: tør varme
  • Farven skifter fra hvid til brun
  • Blyfri, hvis den er korrekt lagerført
  • Autoklave tape kan bruges indtil 3 år fra produktionsdato
  • Poupinel tape kan bruges indtil 24 måneder fra produktionsdato
  • Overensstemmelse med ISO 11140/2005
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 11140/2005
Til brug med (applikation) For at indikere sterilisering
Længde (metrisk) 50 m
Materiale Paper (Papir)
Steriliseringsindikator Ja
Steriliseringsmetode Autoklavering
Bredde (metrisk) Udvendig 19 mm