Få mere at vide
Kartell™ Steriliseringsindikatortape
Artikelnummer. 10245041
Skift visning
Steriliseringsmetode:
Autoklavering
Poupinel-metode (tør varme)
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steriliseringsmetode Pakningsstørrelse
10245041 Poupinel-metode (tør varme) Hver
10073454 Autoklavering -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10245041 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0105100
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Angiver sterilisering med simpelt farveskift af hvid til brun. Kartell™ Steriliseringsindikatortape bruges til autoklavering eller tørvarmesteriliseringsmetoder.
  • Selvklæbende tape indikerer sterilisering
  • Tape tilgængelige til autoklavering og Poupinet-steriliseringsmetoder:
    • Autoklavebånd: 20’ ved +121 °C eller 10’ ved +125 °C eller 5’ ved +135 °C
    • Poupinel metode: tør varme
  • Farven skifter fra hvid til brun
  • Blyfri, hvis den er korrekt lagerført
  • Autoklave tape kan bruges indtil 3 år fra produktionsdato
  • Poupinel tape kan bruges indtil 24 måneder fra produktionsdato
  • Overensstemmelse med ISO 11140/2005
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 11140/2005
Til brug med (applikation) For at indikere sterilisering
Længde (metrisk) 50 m
Materiale Paper (Papir)
Steriliseringsindikator Ja
Steriliseringsmetode Poupinel-metode (tør varme)
Bredde (metrisk) Udvendig 19 mm