Få mere at vide
Brady™ Steriliseringsindikerende etiketter
Artikelnummer. p-7114591
Højde (engelsk):
1,5 tommer
2 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Artikelnummer. 17110191
Brand: Brady™ 149273
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brady™ Steriliseringsindikerende etiketter er dampsterilisering, der indikerer polypropylenetiketter med fortrykte overskrifter, der vises STERILISERET, når de udsættes for autoklaveforhold.
  • Ideel til brug i prøvesporing, lagerstyring, generel sporing og identifikation af laboratoriematerialer, der kræver sterilisering
  • Økonomisk løsning til at identificere hætteglas, rør, stativer og kolber
  • Klæber til rustfrit stål, glas og polypropylen
  • Tåler temperaturer fra -320,8 til 249,8° F (-196 til 121 °C)
Overholdelse
RoHS-direktiv 2011/65/EU
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Polypropylen
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Komponent- og udstyrsmærkning, generel identifikation, laboratoriemærkning, temperaturangivelsesmærkning
Til brug med (udstyr) Brady IP Series Labelprinter
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
Model- THT-137-7425-2-AC
nr. pr. pakke 2000 Label(s) / Roll
Mængde 2000/Pk.
Form Rektangel
Størrelse 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -112 til 158 °F
Temperaturområde (metrisk) -80 til 70 °C
Tykkelse (engelsk) 0.004 in.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (LxB) 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
Længde (engelsk) 2 in.
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 50.80 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 50.80 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 50.80 mm
Højde (engelsk) 2 tommer
Højde (engelsk) Printbart område 0.75 in.
Højde (metrisk) 25.40 mm
Højde (metrisk) printbart område 19.05 mm
Alternativt varenummer THT-137-7425-2-AC