Få mere at vide
Brady™ Steriliseringsindikerende etiketter
Artikelnummer. 17110191 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Højde (engelsk):
1,5 tommer
2 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (engelsk) Pakningsstørrelse
17110191 2 tommer -
17100191 1,5 tommer Pakke med 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17110191 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 149273
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1655.00 DKK
    1627.30 DKK / Pakke med 2000
    Spare 27.70 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Brady™ Steriliseringsindikerende etiketter er dampsterilisering, der indikerer polypropylenetiketter med fortrykte overskrifter, der vises STERILISERET, når de udsættes for autoklaveforhold.
  • Ideel til brug i prøvesporing, lagerstyring, generel sporing og identifikation af laboratoriematerialer, der kræver sterilisering
  • Økonomisk løsning til at identificere hætteglas, rør, stativer og kolber
  • Klæber til rustfrit stål, glas og polypropylen
  • Tåler temperaturer fra -320,8 til 249,8° F (-196 til 121 °C)
Overholdelse
RoHS-direktiv 2011/65/EU
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Stanset udstansning
Materiale Polypropylen
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Mærkning af komponenter og udstyr, generel identifikation, laboratoriemærkning, temperaturindikerende mærkning
Til brug med (udstyr) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kerneprintere
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
Model- THT-137-7425-2-AC
nr. pr. pakke 2000 Label(s) / Roll
Mængde 2000/Pk.
Form Rektangel
Størrelse 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -112 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (L x B) 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
Længde (engelsk) 2 tommer
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 50.80 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 50.80 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 50.80 mm
Højde (engelsk) 2 tommer
Højde (engelsk) Printbart område 0,75 tommer
Højde (metrisk) 25.40 mm
Højde (metrisk) printbart område 19.05 mm
Alternativt varenummer THT-137-7425-2-AC