Få mere at vide
Brady™ Steriliseringsindikerende etiketter
Artikelnummer. 17100191
Højde (engelsk):
1,5 tommer
2 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Artikelnummer. 17100191
Brand: Brady™ 149272
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brady™ Steriliseringsindikerende etiketter er dampsterilisering, der indikerer polypropylenetiketter med fortrykte overskrifter, der vises STERILISERET, når de udsættes for autoklaveforhold.
  • Ideel til brug i prøvesporing, lagerstyring, generel sporing og identifikation af laboratoriematerialer, der kræver sterilisering
  • Økonomisk løsning til at identificere hætteglas, rør, stativer og kolber
  • Klæber til rustfrit stål, glas og polypropylen
  • Tåler temperaturer fra -320,8 til 249,8° F (-196 til 121 °C)
Overholdelse
RoHS-direktiv 2011/65/EU
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale Polypropylen
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Komponent- og udstyrsmærkning, generel identifikation, laboratoriemærkning, temperaturangivelsesmærkning
Til brug med (udstyr) BradyPrinter i7100;™BBP 81 Labelprinter;BRADY IP™ Serielabelprinter;BRADYPRINTER PR Plus Series Labelprinter
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
Model- THT-235-7425-2-AC
nr. pr. pakke 2000 Label(s) / Roll
Mængde 2000/Pk.
Form Rektangel
Størrelse 38.10 mm (W) x 25.40 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -112 til 158 °F
Temperaturområde (metrisk) -80 til 70 °C
Tykkelse (engelsk) 0.004 in.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (LxB) 38.10 mm (W) x 25.40 mm (H)
Længde (engelsk) 1.5 in.
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 38.10 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 38.10 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 38.10 mm
Højde (engelsk) 1,5 tommer
Højde (engelsk) Printbart område 0.75 in.
Højde (metrisk) 25.40 mm
Højde (metrisk) printbart område 19.05 mm
Alternativt varenummer THT-235-7425-2-AC