Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Vejende både
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12447702
Kapacitet (metrisk):
5 ml
7 ml
30 ml
100 ml
250 ml
Farve:
Hvid
Sort
Type:
Antistatisk vejeskål
Standard
Vejende båd
Form:
Diamant
Firkant
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 12447702
Brand: Thermo Scientific™ WB30325
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Form en tragt til nem hældning og komplet prøveoverførsel ved hjælp af den nye og forbedrede Thermo Scientific™ Sterilin™ Vejebåde, med afrundede hjørner.
Form en tragt til nem hældning og komplet prøveoverførsel ved hjælp af den nye og forbedrede Thermo Scientific™ Sterilin™ Vejebåde, med afrundede hjørner. Alle størrelser pakket 250 pr. pakke, 500 pr. etui.
  • Fremstillet af slagfast polystyren
  • Hydrofob overflade sikrer ingen absorption af vand fra atmosfæren eller prøven
  • Fås i sort eller hvid for at sikre egnethed til forskellige farvede prøvematerialer
  • Antistatisk rækkevidde afhjælper problemer med pudderophæng
  • Flad bund for en sikker, fast hvile på balancepanden
  • Leveres usteril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Farve Sort
Materiale Polystyren
Form Firkant
Sterilitet Ikke steril
Type Antistatisk vejeskål
Længde (metrisk) 80 mm
Bredde (metrisk) 80 mm