Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Vejende både
Artikelnummer. 12427702
Kapacitet (metrisk):
5 ml
7 ml
30 ml
100 ml
250 ml
Farve:
Hvid
Sort
Type:
Antistatisk vejeskål
Standard
Vejende båd
Form:
Diamant
Firkant
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 12427702
Brand: Thermo Scientific™ WB30311
Form en tragt til nem hældning og komplet prøveoverførsel ved hjælp af den nye og forbedrede Thermo Scientific™ Sterilin™ Vejebåde, med afrundede hjørner.
Form en tragt til nem hældning og komplet prøveoverførsel ved hjælp af den nye og forbedrede Thermo Scientific™ Sterilin™ Vejebåde, med afrundede hjørner. Alle størrelser pakket 250 pr. pakke, 500 pr. etui.
  • Manufactured from high impact polystyrene
  • Hydrophobic surface ensures no absorption of water from atmosphere or sample
  • Available in black or white to ensure suitability for different colored sample materials
  • Anti-static range alleviates issues with powder hang-up
  • Flat base for a secure, firm rest on the balance pan
  • Supplied nonsterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bund form Flat
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Farve Hvid
Materiale Polystyrene
Form Diamant
Sterilitet Non-sterile
Type Standard
Længde (metrisk) 55 mm
Bredde (metrisk) 30 mm