Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Vejende både
Kapacitet (metrisk):
5 ml
7 ml
30 ml
100 ml
250 ml
Farve:
Hvid
Sort
Type:
Antistatisk vejeskål
Standard
Vejende båd
Form:
Diamant
Firkant
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
Form en tragt til nem hældning og komplet prøveoverførsel ved hjælp af den nye og forbedrede Thermo Scientific™ Sterilin™ Vejebåde, med afrundede hjørner. Alle størrelser pakket 250 pr. pakke, 500 pr. etui.
- Fremstillet af slagfast polystyren
- Hydrofob overflade sikrer ingen absorption af vand fra atmosfæren eller prøven
- Fås i sort eller hvid for at sikre egnethed til forskellige farvede prøvematerialer
- Antistatisk rækkevidde afhjælper problemer med pudderophæng
- Flad bund for en sikker, fast hvile på balancepanden
- Leveres usteril
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 30 ml |
| Farve | Sort |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Diamant |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Type | Standard |
| Længde (metrisk) | 80 mm |
| Bredde (metrisk) | 60 mm |