Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Vejende både
Artikelnummer. 11814722
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 ml
7 ml
30 ml
100 ml
250 ml
Farve:
Hvid
Sort
Type:
Antistatisk vejeskål
Standard
Vejende båd
Form:
Diamant
Firkant
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve Type Form unitSize
11814722 250 ml Hvid Antistatisk vejeskål Firkant Pakke med 500
11864722 5 ml Sort Antistatisk vejeskål Diamant Pakke med 500
11864712 5 ml Hvid Antistatisk vejeskål Diamant Pakke med 500
12427702 5 ml Hvid Standard Diamant Pakke med 500
11894712 7 ml Hvid Vejende båd Firkant Pakke med 500
11844712 7 ml Sort Antistatisk vejeskål Firkant Pakke med 500
11333814 7 ml Hvid Standard Firkant Pakke med 500
12407702 7 ml Sort Standard Firkant Pakke med 500
11894702 250 ml Sort Standard Firkant Pakke med 500
11804712 30 ml Hvid Standard Diamant Pakke med 500
11824722 30 ml Sort Standard Diamant Pakke med 500
11874712 30 ml Hvid Antistatisk vejeskål Diamant Pakke med 500
11844722 30 ml Sort Antistatisk vejeskål Diamant Pakke med 500
12437702 100 ml Hvid Standard Diamant Pakke med 500
11834722 100 ml Sort Standard Diamant Pakke med 500
12447702 100 ml Sort Antistatisk vejeskål Firkant Pakke med 500
11884712 100 ml Hvid Antistatisk vejeskål Diamant Pakke med 500
11804722 100 ml Hvid Antistatisk vejeskål Firkant Pakke med 500
12417702 100 ml Sort Standard Firkant Pakke med 500
11854722 100 ml Sort Antistatisk vejeskål Diamant Pakke med 500
11824712 100 ml Hvid Standard Firkant Pakke med 500
11854712 250 ml Sort Antistatisk vejeskål Firkant Pakke med 500
11834712 250 ml Hvid Standard Firkant Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Artikelnummer. 11814722 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. WB30327
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Form en tragt til nem hældning og komplet prøveoverførsel ved hjælp af den nye og forbedrede Thermo Scientific™ Sterilin™ Vejebåde, med afrundede hjørner.
Form en tragt til nem hældning og komplet prøveoverførsel ved hjælp af den nye og forbedrede Thermo Scientific™ Sterilin™ Vejebåde, med afrundede hjørner. Alle størrelser pakket 250 pr. pakke, 500 pr. etui.
  • Fremstillet af slagfast polystyren
  • Hydrofob overflade sikrer ingen absorption af vand fra atmosfæren eller prøven
  • Fås i sort eller hvid for at sikre egnethed til forskellige farvede prøvematerialer
  • Antistatisk rækkevidde afhjælper problemer med pudderophæng
  • Flad bund for en sikker, fast hvile på balancepanden
  • Leveres usteril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Farve Hvid
Materiale Polystyren
Form Firkant
Sterilitet Ikke steril
Type Antistatisk vejeskål
Længde (metrisk) 140 mm
Bredde (metrisk) 140 mm