Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Vejende både
Artikelnummer. 11804712
Kapacitet (metrisk):
5 ml
7 ml
30 ml
100 ml
250 ml
Farve:
Hvid
Sort
Type:
Antistatisk vejeskål
Standard
Vejende båd
Form:
Diamant
Firkant
Unit Size:
Pakke med 500
Product Code. 11804712
Brand: Thermo Scientific™ WB30314
Only null left
Add to basket
Add to basket
Form en tragt til nem hældning og komplet prøveoverførsel ved hjælp af den nye og forbedrede Thermo Scientific™ Sterilin™ Vejebåde, med afrundede hjørner.
Form en tragt til nem hældning og komplet prøveoverførsel ved hjælp af den nye og forbedrede Thermo Scientific™ Sterilin™ Vejebåde, med afrundede hjørner. Alle størrelser pakket 250 pr. pakke, 500 pr. etui.
  • Fremstillet af slagfast polystyren
  • Hydrofob overflade sikrer ingen absorption af vand fra atmosfæren eller prøven
  • Fås i sort eller hvid for at sikre egnethed til forskellige farvede prøvematerialer
  • Antistatisk rækkevidde afhjælper problemer med pudderophæng
  • Flad bund for en sikker, fast hvile på balancepanden
  • Leveres usteril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Farve Hvid
Materiale Polystyren
Form Diamant
Sterilitet Ikke steril
Type Standard
Længde (metrisk) 80 mm
Bredde (metrisk) 60 mm