Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Vandprøveudtagningsflasker
Kapacitet (metrisk):
350 mL
500 mL
1000 mL
Form:
Firkant
Rektangulær
Rund
Oversigt:
Doseret 120mg/L
Doseret 20mg/L
Udoseret
Materiale:
PET
Polystyren
Pakningsstørrelse:
Pakke med 70
Beskrivelse
Prøv bekvemt både kloreret eller ikke-kloreret vand til mikrobiel analyse med Thermo Scientific™ Sterilin™ Vandprøveudtagningsflasker.
Ikke tilgængelig i alle geografiske områder.
- Fås fremstillet ved hjælp af:
- Fleksibel polystyren
- Robust ugiftig PETG
- NY, letvægts PRT for forbedret håndtering
- Tømt eller fordoseret med natriumthiosulfat
- Polystyren- og PETG-flasker har farvekodede etiketter for at hjælpe med differentiering:
- Blå: doseret
- Grøn: udoseret
- Indlysende manipulation for prøvens integritet
- Partinummer for fuldstændig sporbarhed
- Steriliseret ved gammabestråling
- Dosisniveau 20 mg/t: Velegnet til at neutralisere vandprøver med en lav koncentration af klor
- Dosisniveau 120 mg/t: Velegnet til at neutralisere vandprøver med en høj koncentration af klor
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Farve | Neutral |
| Oversigt | Doseret 20mg/L |
| Materiale | PET |
| nr. pr. sag | 70 |
| Sterilitet | Gamma-bestrålet |
| Form | Firkant |
| Lukningsmateriale | HDPE |