Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Vandprøveudtagningsflasker
Prøv bekvemt både kloreret eller ikke-kloreret vand til mikrobiel analyse med Thermo Scientific™ Sterilin™ Vandprøveudtagningsflasker.
Brand: Thermo Scientific™ WSC500T
5377.47 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Prøv bekvemt både kloreret eller ikke-kloreret vand til mikrobiel analyse med Thermo Scientific™ Sterilin™ Vandprøveudtagningsflasker.
Ikke tilgængelig i alle geografiske områder.
- Fås fremstillet ved hjælp af:
- Fleksibel polystyren
- Robust ugiftig PETG
- NY, letvægts PRT for forbedret håndtering
- Tømt eller fordoseret med natriumthiosulfat
- Polystyren- og PETG-flasker har farvekodede etiketter for at hjælpe med differentiering:
- Blå: doseret
- Grøn: udoseret
- Indlysende manipulation for prøvens integritet
- Partinummer for fuldstændig sporbarhed
- Steriliseret ved gammabestråling
- Dosisniveau 20 mg/t: Velegnet til at neutralisere vandprøver med en lav koncentration af klor
- Dosisniveau 120 mg/t: Velegnet til at neutralisere vandprøver med en høj koncentration af klor
Tekniske data
500 mL | |
Doseret 120mg/L | |
144 | |
Blå | |
HDPE |
Neutral | |
PET | |
Gamma-bestrålet | |
Rektangulær |
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Katalognummer |
---|---|---|---|
500T-25 | Overensstemmelsescertifikat | 22/01/2025 | WSC500T |
500T-19 | Overensstemmelsescertifikat | 03/12/2024 | WSC500T |
500T-24 | Overensstemmelsescertifikat | 03/12/2024 | WSC500T |
500T-23 | Overensstemmelsescertifikat | 03/12/2024 | WSC500T |
500T16 | Overensstemmelsescertifikat | 03/12/2024 | WSC500T |