Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Vandprøveudtagningsflasker
Artikelnummer. 30243687
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
350 mL
500 mL
1000 mL
Form:
Firkant
Rektangulær
Rund
Oversigt:
Doseret 120mg/L
Doseret 20mg/L
Udoseret
Materiale:
PET
Polystyren
Pakningsstørrelse:
Pakke med 70
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Form Oversigt Materiale unitSize
30243687 350 mL Rektangulær Doseret 20mg/L PET -
30243690 350 mL Rektangulær Udoseret PET -
30243683 350 mL Rektangulær Doseret 120mg/L PET -
30243693 500 mL Firkant Doseret 120mg/L PET -
30243682 500 mL Firkant Doseret 20mg/L PET -
30243688 500 mL Firkant Udoseret PET -
30243689 500 mL Rektangulær Doseret 120mg/L PET -
30243684 500 mL Rektangulær Doseret 20mg/L PET -
30243685 500 mL Rektangulær Udoseret PET -
11309243 500 mL Rund Doseret 20mg/L Polystyren Pakke med 70
11319243 500 mL Rund Udoseret Polystyren Pakke med 70
30243686 1000 mL Firkant Doseret 120mg/L PET -
30243692 1000 mL Firkant Doseret 20mg/L PET -
30243691 1000 mL Firkant Udoseret PET -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 30243687 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. WSC35020
Add to basket
Add to basket
Prøv bekvemt både kloreret eller ikke-kloreret vand til mikrobiel analyse med Thermo Scientific™ Sterilin™ Vandprøveudtagningsflasker.
Prøv bekvemt både kloreret eller ikke-kloreret vand til mikrobiel analyse med Thermo Scientific™ Sterilin™ Vandprøveudtagningsflasker.
Ikke tilgængelig i alle geografiske områder.
  • Fås fremstillet ved hjælp af:
    • Fleksibel polystyren
    • Robust ugiftig PETG
    • NY, letvægts PRT for forbedret håndtering
  • Tømt eller fordoseret med natriumthiosulfat
  • Polystyren- og PETG-flasker har farvekodede etiketter for at hjælpe med differentiering:
    • Blå: doseret
    • Grøn: udoseret
  • Indlysende manipulation for prøvens integritet
  • Partinummer for fuldstændig sporbarhed
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • Dosisniveau 20 mg/t: Velegnet til at neutralisere vandprøver med en lav koncentration af klor
  • Dosisniveau 120 mg/t: Velegnet til at neutralisere vandprøver med en høj koncentration af klor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 350 mL
Farve Neutral
Oversigt Doseret 20mg/L
Materiale PET
nr. pr. sag 174
Sterilitet Gamma-bestrålet
Form Rektangulær
Lukningsmateriale HDPE