Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Vandprøveudtagningsflasker
Artikelnummer. 30243684
Kapacitet (metrisk):
350 mL
500 mL
1000 mL
Form:
Firkant
Rektangulær
Rund
Oversigt:
Doseret 120mg/L
Doseret 20mg/L
Udoseret
Materiale:
PET
Polystyren
Pakningsstørrelse:
Pakke med 70
Artikelnummer. 30243684
Brand: Thermo Scientific™ WSC500T20
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Prøv bekvemt både kloreret eller ikke-kloreret vand til mikrobiel analyse med Thermo Scientific™ Sterilin™ Vandprøveudtagningsflasker.
Prøv bekvemt både kloreret eller ikke-kloreret vand til mikrobiel analyse med Thermo Scientific™ Sterilin™ Vandprøveudtagningsflasker.
Ikke tilgængelig i alle geografiske områder.
  • Fås fremstillet ved hjælp af:
    • Fleksibel polystyren
    • Robust ugiftig PETG
    • NY, letvægts PRT for forbedret håndtering
  • Tømt eller fordoseret med natriumthiosulfat
  • Polystyren- og PETG-flasker har farvekodede etiketter for at hjælpe med differentiering:
    • Blå: doseret
    • Grøn: udoseret
  • Indlysende manipulation for prøvens integritet
  • Partinummer for fuldstændig sporbarhed
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • Dosisniveau 20 mg/t: Velegnet til at neutralisere vandprøver med en lav koncentration af klor
  • Dosisniveau 120 mg/t: Velegnet til at neutralisere vandprøver med en høj koncentration af klor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Neutral
Oversigt Doseret 20mg/L
Materiale PET
nr. pr. sag 144
Sterilitet Gamma-bestrålet
Form Rektangulær
Lukningsmateriale HDPE