Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Vandprøveudtagningsflasker
Prøv bekvemt både kloreret eller ikke-kloreret vand til mikrobiel analyse med Thermo Scientific™ Sterilin™ Vandprøveudtagningsflasker.
Brand:  Thermo Scientific™ WSC350
5936.80 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 30243683
  • 10389.38 DKK / Pakke med 174
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 25-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Prøv bekvemt både kloreret eller ikke-kloreret vand til mikrobiel analyse med Thermo Scientific™ Sterilin™ Vandprøveudtagningsflasker.
Ikke tilgængelig i alle geografiske områder.
  • Fås fremstillet ved hjælp af:
    • Fleksibel polystyren
    • Robust ugiftig PETG
    • NY, letvægts PRT for forbedret håndtering
  • Tømt eller fordoseret med natriumthiosulfat
  • Polystyren- og PETG-flasker har farvekodede etiketter for at hjælpe med differentiering:
    • Blå: doseret
    • Grøn: udoseret
  • Indlysende manipulation for prøvens integritet
  • Partinummer for fuldstændig sporbarhed
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • Dosisniveau 20 mg/t: Velegnet til at neutralisere vandprøver med en lav koncentration af klor
  • Dosisniveau 120 mg/t: Velegnet til at neutralisere vandprøver med en høj koncentration af klor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
350 mL
Doseret 120mg/L
144
Blå
HDPE
Neutral
PET
Gamma-bestrålet
Rektangulær
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
3 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer350-10 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato03/12/2024 KatalognummerWSC350
Partinummer350-13 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato03/12/2024 KatalognummerWSC350
Partinummer350-12 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato03/12/2024 KatalognummerWSC350
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Sterilin™ Vandprøveudtagningsflasker >