Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Tubes with Screw Cap
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
Etikettype:
Ingen etiket
Trykt etiket
Materiale:
Polypropylene
Polystyrene
nr. pr. sag:
500
1000
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
Beskrivelse
Hold samples ranging from 5 to 10mL in Thermo Scientific™ Sterilin™ Tubes with Screw Cap. Available in chemically resistant polypropylene or virgin polystyrene with a polyethylene screw cap. Supplied nonsterile.
Not available in all geographic regions.
Features:
- Available labeled for sample identification
- Supplied nonsterile
Manufactured from either:
- Virgin polystyrene with flat base
- Chemically resistant polypropylene with a skirted base
Ordering Information:
Product not available in all geographic regions.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Sample Tube |
| Kapacitet (metrisk) | 5 ml |
| Materiale | Polystyrene |
| Etikettype | Trykt etiket |
| nr. pr. sag | 1000 |
| Produktlinje | Sterilin |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Emballagemængde | 1000 Case |
| Lukningsmateriale | Polyethylene |
| Kapacitet (engelsk) | 0.169 fl oz. |
| Vis mere |