Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Tredobbelt posede polystyrenbeholdere
Beskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ Sterilin™ Tredobbelt posede polystyrenbeholdere i hospitalsrum og andre sådanne sterile områder.
IKKE TILGÆNGELIG I AMERIKA
Hver beholder er:
- Triple-wrapped med to nemme tåreposer i en stor ydre pose
- Steriliseret ved gammabestråling
- Markeret med en bestrålingsprik som garanti for sterilitet og batchdetaljer for fuld sporbarhed
- Lækagetestet i overensstemmelse med BS EN 14254 Bilag D
Bemærk:
Kun til reagensglas .
Brugsmetode:
Proceduren for brug er som følger:
- Enheden tages først ud af foringsposen i kartonen
- Den yderste af de to forseglede poser kan åbnes i det ikke-sterile miljø ved forsigtigt at rive langs linjen som anvist
- Den inderste pose kan nemt trækkes ud af den ydre pose af personalet i det sterile operationsområde, hvilket sikrer en steril overførsel fra det ene område til det næste
- Beholderen kan derefter tages ud af den anden forseglede pose i det sterile felt
Advarsler vedrørende bestilling:
Ikke tilgængeligt i alle geografiske regioner. Dette produkt er underlagt en minimumsordremængde. Kontakt venligst kundeservice for detaljer.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beholder med skruelåg |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Cylindrisk |
| Sterilitet | Steril |
| Kapacitet (metrisk) | 30 ml |
| Certificeringer/compliance | Lækagetestet i henhold til BS EN ISO 6717 |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Diameter (metrisk) | 31 mm |
| Højde (metrisk) | 94 mm |
| Vis mere |