Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Tredobbelt posede polystyrenbeholdere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11804732
Kapacitet (metrisk):
30 ml
100 ml
250 ml
Lukningsmateriale:
Metal
Polypropylen
nr. pr. sag:
150/Cs.
40/Cs.
80/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 150
Pakke med 40
Pakke med 80
Artikelnummer. 11804732
Brand: Thermo Scientific™ 190DB/IRR
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruge Thermo Scientific™ Sterilin™ Tredobbelt posede polystyrenbeholdere i hospitalsrum og andre sådanne sterile områder.
Bruge Thermo Scientific™ Sterilin™ Tredobbelt posede polystyrenbeholdere i hospitalsrum og andre sådanne sterile områder.
IKKE TILGÆNGELIG I AMERIKA
Hver container er:
  • Tredobbelt pakket med to nemme afrivningsposer i en ydre foringspose
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • Mærket med en bestrålingsprik som garanti for sterilitet og batchdetaljer for fuld sporbarhed
  • Lækagetestet i henhold til BS EN 14254 Anneks D
Bemærk:
Kun til in vitro brug.
Anvendelsesmetode:
Fremgangsmåden for brug er som følger:
  • Enheden tages først ud af foringsposen i kartonen
  • Den yderste af de to forseglede poser kan åbnes i det ikke-sterile miljø ved forsigtigt at rive langs linjen som anvist
  • Den indvendige pose kan nemt trækkes ud af den ydre pose af personalet inden for det sterile operationsområde, hvilket sikrer en steril overførsel fra et område til det næste
  • Beholderen kan derefter fjernes fra den anden forseglede pose inden for det sterile felt
Advarsler vedrørende bestilling:
Ikke tilgængelig i alle geografiske områder. Dette produkt er underlagt en minimumsbestillingsmængde. Kontakt venligst kundeservice for detaljer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beholder
Lukning inkluderet Ja
Materiale Polystyren
Form Cylindrisk
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Certificeringer/compliance Lækagetestet i henhold til BS EN ISO 6717. CE-mærket i henhold til det europæiske direktiv 98/79/EC.
Lukningsmateriale Metal
Diameter (metrisk) 65.5 mm
Højde (metrisk) 119.5 mm
Mærke Trykt
nr. pr. sag 40/Cs.