Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Tredobbelt posede polystyrenbeholdere
Kapacitet (metrisk):
30 mL
100 mL
250 mL
Lukningsmateriale:
Metal
Polypropylen
nr. pr. sag:
150/Cs.
40/Cs.
80/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 150
Pakke med 40
Pakke med 80
Beskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ Sterilin™ Tredobbelt posede polystyrenbeholdere i hospitalsrum og andre sådanne sterile områder.
IKKE TILGÆNGELIG I AMERIKA
Hver container er:
- Tredobbelt pakket med to nemme afrivningsposer i en ydre foringspose
- Steriliseret ved gammabestråling
- Mærket med en bestrålingsprik som garanti for sterilitet og batchdetaljer for fuld sporbarhed
- Lækagetestet i henhold til BS EN 14254 Anneks D
Bemærk:
Kun til in vitro brug.
Anvendelsesmetode:
Fremgangsmåden for brug er som følger:
- Enheden tages først ud af foringsposen i kartonen
- Den yderste af de to forseglede poser kan åbnes i det ikke-sterile miljø ved forsigtigt at rive langs linjen som anvist
- Den indvendige pose kan nemt trækkes ud af den ydre pose af personalet inden for det sterile operationsområde, hvilket sikrer en steril overførsel fra et område til det næste
- Beholderen kan derefter fjernes fra den anden forseglede pose inden for det sterile felt
Advarsler vedrørende bestilling:
Ikke tilgængelig i alle geografiske områder. Dette produkt er underlagt en minimumsbestillingsmængde. Kontakt venligst kundeservice for detaljer.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beholder |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Cylindrisk |
| Sterilitet | Steril |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Certificeringer/compliance | Lækagetestet i henhold til BS EN ISO 6717. CE-mærket i henhold til det europæiske direktiv 98/79/EC. |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Diameter (metrisk) | 51 mm |
| Højde (metrisk) | 78 mm |
| Vis mere |