Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Tredobbelt posede polystyrenbeholdere
Artikelnummer. 11379113
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 ml
100 ml
250 ml
Lukningsmateriale:
Metal
Polypropylen
nr. pr. sag:
150/Cs.
40/Cs.
80/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 150
Pakke med 40
Pakke med 80
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukningsmateriale nr. pr. sag Pakningsstørrelse
11379113 30 ml Polypropylen 150/Cs. Pakke med 150
11389113 100 ml Polypropylen 80/Cs. Pakke med 80
11804732 250 ml Metal 40/Cs. Pakke med 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11379113 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 128DB/IRR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3745.00 DKK
    3678.25 DKK / Pakke med 150
    Spare 66.75 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Bruge Thermo Scientific™ Sterilin™ Tredobbelt posede polystyrenbeholdere i hospitalsrum og andre sådanne sterile områder.
Bruge Thermo Scientific™ Sterilin™ Tredobbelt posede polystyrenbeholdere i hospitalsrum og andre sådanne sterile områder.
IKKE TILGÆNGELIG I AMERIKA
Hver beholder er:
  • Triple-wrapped med to nemme tåreposer i en stor ydre pose
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • Markeret med en bestrålingsprik som garanti for sterilitet og batchdetaljer for fuld sporbarhed
  • Lækagetestet i overensstemmelse med BS EN 14254 Bilag D
Bemærk:
Kun til reagensglas .
Brugsmetode:
Proceduren for brug er som følger:
  • Enheden tages først ud af foringsposen i kartonen
  • Den yderste af de to forseglede poser kan åbnes i det ikke-sterile miljø ved forsigtigt at rive langs linjen som anvist
  • Den inderste pose kan nemt trækkes ud af den ydre pose af personalet i det sterile operationsområde, hvilket sikrer en steril overførsel fra det ene område til det næste
  • Beholderen kan derefter tages ud af den anden forseglede pose i det sterile felt
Advarsler vedrørende bestilling:
Ikke tilgængeligt i alle geografiske regioner. Dette produkt er underlagt en minimumsordremængde. Kontakt venligst kundeservice for detaljer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beholder med skruelåg
Lukning inkluderet Ja
Materiale Polystyren
Form Cylindrisk
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Certificeringer/compliance Lækagetestet i henhold til BS EN ISO 6717
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 31 mm
Højde (metrisk) 94 mm
Mærke Trykt
nr. pr. sag 150/Cs.