Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Standard 90 mm petriskåle
Højde (metrisk):
15,7 mm
15,9 mm
16,1 mm
nr. pr. sag:
500
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Aftræk:
1
3
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
Dyrk mikroorganismer på faste medier ved hjælp af Thermo Scientific™ Sterilin™ Standard 90 mm petriskåle. Disse lavvandede fade maksimerer kuvøsepladsen og har en spejlfinish, der sikrer høj optisk kvalitet.
IKKE TILGÆNGELIG I AMERIKA
- Ideel til brug i automatiske tallerkenskænke
- Fremstillet af ikke-cytotoksisk jomfru polystyren
- Spejlbehandlede forme sikrer høj optisk klarhed
- Tilgængelig enten aseptisk fremstillet eller terminalsteriliseret ved gammabestråling
- Tilgængelig i enkelt-, tredobbelt- og ikke-ventilerede formater
- Tredobbelt —ventileret hjælper gasudveksling; velegnet til kortvarigt arbejde
- Enkelt —ventileret begrænser gasudveksling, minimerer fordampning og dehydrering; velegnet til længerevarende arbejde
- Nonvented —mest velegnet til anaerobt og langsigtet arbejde
- Lavt fad er ideel til at maksimere kuvøsepladsen
- Kun in vitro brug
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Produceret og testet i overensstemmelse med EN ISO 24998:2008 Petriskål standard, som inkluderer stringente dimensionelle kontroller. |
| Oversigt | Petriskål, 90 mm |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Type | Petriskål |
| nr. pr. sag | 500 |
| nr. pr. pakke | 20 |
| Aftræk | Nej |
| Højde (metrisk) | 15,7 mm |
| Vis mere |