Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Standard 90 mm petriskåle
Artikelnummer. 11759252
Skift visning
Højde (metrisk):
15,7 mm
15,9 mm
16,1 mm
nr. pr. sag:
500
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Aftræk:
1
3
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) nr. pr. sag Sterilitet Aftræk Pakningsstørrelse
11759252 16,1 mm 500 Steril 3 Pakke med 500
11389273 15,9 mm 500 Ikke steril 1 Pakke med 500
11901518 15,9 mm 500 Steril 1 Pakke med 500
11309283 16,1 mm 500 Ikke steril 3 Pakke med 500
11739252 15,7 mm 500 Steril Nej Pakke med 500
15370366 15,7 mm 500 Ikke steril Nej Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11759252 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 101V/IRR
 Begrænset vare
På lager
Dyrk mikroorganismer på faste medier ved hjælp af disse lavvandede fade, der maksimerer inkubatorpladsen og har en spejlfinish, der sikrer høj optisk kvalitet.
Dyrk mikroorganismer på faste medier ved hjælp af Thermo Scientific™ Sterilin™ Standard 90 mm petriskåle. Disse lavvandede fade maksimerer kuvøsepladsen og har en spejlfinish, der sikrer høj optisk kvalitet.
IKKE TILGÆNGELIG I AMERIKA
  • Ideel til brug i automatiske tallerkenskænke
  • Fremstillet af ikke-cytotoksisk jomfru polystyren
  • Spejlbehandlede forme sikrer høj optisk klarhed
  • Tilgængelig enten aseptisk fremstillet eller terminalsteriliseret ved gammabestråling
  • Tilgængelig i enkelt-, tredobbelt- og ikke-ventilerede formater
  • Tredobbelt —ventileret hjælper gasudveksling; velegnet til kortvarigt arbejde
  • Enkelt —ventileret begrænser gasudveksling, minimerer fordampning og dehydrering; velegnet til længerevarende arbejde
  • Nonvented —mest velegnet til anaerobt og langsigtet arbejde
  • Lavt fad er ideel til at maksimere kuvøsepladsen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Produceret og testet i overensstemmelse med EN ISO 24998:2008 Petriskål standard, som inkluderer stringente dimensionelle kontroller.
Oversigt Petriskål, 90 mm
Materiale Polystyren
Form Rund
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Type Petriskål
nr. pr. sag 500
nr. pr. pakke 20
Aftræk 3
Højde (metrisk) 16,1 mm
Højde (engelsk) 16,1 tommer
Diameter (metrisk) 90 mm