Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Særlige petriskåle
Farve:
Blå
Klar
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
Udfør ikke-standard applikationer med Thermo Scientific™ Sterilin™ Særlige petriskåle. Minimum bestillingsmængder gælder.
- Aseptisk fremstillet
- Kun in vitro brug
Advarsler vedrørende bestilling:
Ikke tilgængelig i alle geografiske områder
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | 90 mm fade testet i henhold til EN ISO 24998:2008 standard |
| Farve | Blå |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Type | Petriskål |
| nr. pr. sag | 500 |
| nr. pr. pakke | 20 |
| Aftræk | 3 |
| Højde (metrisk) | 16.2 mm |
| Vis mere |