Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Silicone Tubing
Artikelnummer. 13111454
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,5 mm
0,8 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,2 mm
4 mm
4,5 mm
4,7 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
6,3 mm
7,5 mm
8 mm
8,5 mm
9 mm
9,5 mm
10 mm
12,7 mm
16 mm
19 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3,5 mm
3,7 mm
4 mm
4,1 mm
4,2 mm
4,5 mm
4,8 mm
5 mm
5,2 mm
6 mm
6,4 mm
7,0 mm
7 mm
7,2 mm
7,7 mm
7,95 mm
8,0 mm
8,2 mm
9,5 mm
10 mm
10,5 mm
11,2 mm
11,3 mm
12 mm
12,7 mm
14 mm
14,4 mm
15,4 mm
15,9 mm
16 mm
16,5 mm
17 mm
18 mm
19,1 mm
22,4 mm
25,4 mm
Tykkelse (metrisk):
0,25 mm
0,5 mm
0,8 mm
1 mm
1,2 mm
1,5 mm
1,6 mm
1,7 mm
1,75 mm
2 mm
2,0 mm
2,5 mm
3 mm
3,2 mm
4 mm
5 mm
Pakningsstørrelse:
15m
Pakke med 15
Artikelnummer. 13111454
Brand: Thermo Scientific™ TSR0630250P
Udfør forskellige applikationer med højkvalitets silikoneslange lavet af giftfrit materiale.
Perform various applications with high-quality silicone tubing made from nontoxic material.
  • Laser etched batch code for ease of traceability
  • Ideal for use with peristaltic pumps
  • Can be autoclaved or dry heat sterilized
  • 15m length
  • Manufactured in ISO Class 7 clean room
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Silicone tubing
Autoklaverbar Autoclavable
Diameter (metrisk) Indvendig 6,3 mm
Materiale Silicone
Diameter (metrisk) Udvendig 11,3 mm
Samlet længde (engelsk) 49 ft.
Samlet længde (metrisk) 15 m
Tykkelse (metrisk) 2,5 mm
Farve Translucent
Fleksibilitet Very Flexible
Produkttype Flexible Tubing