Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Silicone Tubing
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,5 mm
0,8 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,2 mm
4 mm
4,5 mm
4,7 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
6,3 mm
7,5 mm
8 mm
8,5 mm
9 mm
9,5 mm
10 mm
12,7 mm
16 mm
19 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3,5 mm
3,7 mm
4 mm
4,1 mm
4,2 mm
4,5 mm
4,8 mm
5 mm
5,2 mm
6 mm
6,4 mm
7,0 mm
7 mm
7,2 mm
7,7 mm
7,95 mm
8,0 mm
8,2 mm
9,5 mm
10 mm
10,5 mm
11,2 mm
11,3 mm
12 mm
12,7 mm
14 mm
14,4 mm
15,4 mm
15,9 mm
16 mm
16,5 mm
17 mm
18 mm
19,1 mm
22,4 mm
25,4 mm
Tykkelse (metrisk):
0,25 mm
0,5 mm
0,8 mm
1 mm
1,2 mm
1,5 mm
1,6 mm
1,7 mm
1,75 mm
2 mm
2,0 mm
2,5 mm
3 mm
3,2 mm
4 mm
5 mm
Pakningsstørrelse:
15m
Pakke med 15
Beskrivelse
Perform various applications with high-quality silicone tubing made from nontoxic material.
- Laser etched batch code for ease of traceability
- Ideal for use with peristaltic pumps
- Can be autoclaved or dry heat sterilized
- 15m length
- Manufactured in ISO Class 7 clean room
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Silicone tubing |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 5 mm |
| Materiale | Silicone |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8,2 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 49 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 15 m |
| Tykkelse (metrisk) | 1,6 mm |
| Farve | Translucent |
| Fleksibilitet | Very Flexible |
| Vis mere |